3-Fluorbenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3460-100G PC3460-1KG PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA 23.2 EUR
APOSPC3460-100G APOSPC3460-1KG APOSPC3460-500G
3-Fluorbenzaldehyd 98%
3-Fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅FO
Siedepunkt: 56…58 °C/10mmHg
Dichte: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003348
CAS-Nummer: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR