4-Fluorbenzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3470-100G
PC3470-500G
APOSPC3470-100GEA
21.9
EUR
APOSPC3470-100G
APOSPC3470-500G
4-Fluorbenzaldehyd 99%
4-Fluorbenzaldehyd
Synthesis, 63 (1991): simple preparation of several 4-aryloxy phenols (via substitution then Baeyer-Villiger).
Formel:
C₇H₅FO Siedepunkt: 70…72 °C/10mmHg Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 1,175 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003378 CAS-Nummer: 459-57-4 EINECS: 207-293-6 UN: 1989 ADR: 3,III |