2-Fluorbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluorbenzoesäureamid
PC3472-5G PC3472-25G
APOSPC3472-5GEA 56.7 EUR
APOSPC3472-5G APOSPC3472-25G
2-Fluorbenzamid 98%
2-Fluorbenzamid
Formel: C₇H₆FNO
Molecular Weight: 139.13 g/mol
Siedepunkt: 287
Schmelzpunkt: 117…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007970
CAS-Nummer: 445-28-3
EINECS: 207-157-6