4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3479-1G
PC3479-25G
PC3479-5G
APOSPC3479-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3479-1G
APOSPC3479-25G
APOSPC3479-5G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molecular Weight: 204.15 g/mol Schmelzpunkt: 39…41 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01091011 CAS-Nummer: 106312-36-1 |