4-Fluorbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorbenzolsulfonsäureamid
PC3484B-5G PC3484B-100G PC3484B-25G
APOSPC3484B-5GEA 21.9 EUR
APOSPC3484B-5G APOSPC3484B-100G APOSPC3484B-25G
4-Fluorbenzolsulfonamid 97%
4-Fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆FNO₂S
Molecular Weight: 175,18 g/mol
Schmelzpunkt: 124…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025384
CAS-Nummer: 402-46-0
EINECS: 206-946-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III