2-Fluorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Fluorbenzolsulfochlorid, 2-Fluorbenzolsulfonsäurechlorid
PC3488-100G
APOSPC3488-100GEA 168 EUR
APOSPC3488-100G
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid 98%
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Molecular Weight: 194,61 g/mol
Siedepunkt: 142…146 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 26 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042285
CAS-Nummer: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II