3-Fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Fluorbenzolsulfochlorid, 3-Fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
PC3489-100G
PC3489-25G
PC3489-5G
APOSPC3489-100GEA
109
EUR
APOSPC3489-100G
APOSPC3489-25G
APOSPC3489-5G
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄ClFO₂S Molecular Weight: 194,61 g/mol Siedepunkt: 231…232 °C Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 1,463 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042286 CAS-Nummer: 701-27-9 UN: 3265 ADR: 8,II |