2,4,5-Trifluor-4-hydroxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3496-25G PC3496-100G
APOSPC3496-25GEA 97.3 EUR
APOSPC3496-25G APOSPC3496-100G
2,4,5-Trifluor-4-hydroxybenzoesäure 98%
2,4,5-Trifluor-4-hydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₃F₃O₃
Molecular Weight: 192.09 g/mol
Schmelzpunkt: 143…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800378
CAS-Nummer: 116751-24-7