4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxy-2-trifluormethylbenzoic acid
PC3498-1G PC3498-5G PC3498-25G
APOSPC3498-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3498-1G APOSPC3498-5G APOSPC3498-25G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molecular Weight: 220.15 g/mol
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091013
CAS-Nummer: 127817-85-0