2-Fluorbenzoesäure 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: o-Fluorobenzoic acid

PC3500-1KG PC3500-100G PC3500-500G
APOSPC3500-1KGEA 55.1 EUR
APOSPC3500-1KG APOSPC3500-100G APOSPC3500-500G
2-Fluorbenzoesäure 99%
2-Fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₅FO₂
Molecular Weight: 140,11 g/mol
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002405
CAS-Nummer: 445-29-4
EINECS: 207-158-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR