3-Fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3510-100G
PC3510-1KG
PC3510-500G
APOSPC3510-100GEA
21.9
EUR
APOSPC3510-100G
APOSPC3510-1KG
APOSPC3510-500G
3-Fluorbenzoesäure 98%
3-Fluorbenzoesäure
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140.11 g/mol Siedepunkt: 251 Schmelzpunkt: 121…125 °C Dichte: 1.474 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002489 CAS-Nummer: 455-38-9 EINECS: 207-248-0 |