4-Fluorbenzoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3520-100G PC3520-1KG PC3520-500G
APOSPC3520-100GEA 0 EUR
APOSPC3520-100G APOSPC3520-1KG APOSPC3520-500G
4-Fluorbenzoesäure 98%
4-Fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₅FO₂
Schmelzpunkt: 182…187 °C
Dichte: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002530
CAS-Nummer: 456-22-4
EINECS: 207-259-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR