2-Fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Fluorobenzonitrile
PC3530-100G PC3530-500G
APOSPC3530-100GEA 26.1 EUR
APOSPC3530-100G APOSPC3530-500G
2-Fluorbenzonitril 98%
2-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Molecular Weight: 121,11 g/mol
Siedepunkt: 92…95 °C/22mmHg
Dichte: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001773
CAS-Nummer: 394-47-8
EINECS: 206-897-7