3-Fluor-4-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC3533-1G PC3533-500MG PC3533-250MG
APOSPC3533-1GEA 60.9 EUR
APOSPC3533-1G APOSPC3533-500MG APOSPC3533-250MG
3-Fluor-4-pyridinboronsäure 97%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BFNO₂
Molecular Weight: 140,91 g/mol
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788558
CAS-Nummer: 458532-97-3