3-Fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3540-100G PC3540-25G PC3540-500G
APOSPC3540-100GEA 52.2 EUR
APOSPC3540-100G APOSPC3540-25G APOSPC3540-500G
3-Fluorbenzonitril 98%
3-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Molecular Weight: 121.11 g/mol
Siedepunkt: 182…183 °C
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Dichte: 1.134 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001797
CAS-Nummer: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III