2-Fluor-5-nitroanilin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3549-5G PC3549-1G
APOSPC3549-5GEA 0 EUR
APOSPC3549-5G APOSPC3549-1G
2-Fluor-5-nitroanilin 96%
2-Fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156,12 g/mol
Schmelzpunkt: 97…103 °C
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007652
CAS-Nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR