4-Fluorbenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Fluorobenzonitrile
PC3550-100G
PC3550-500G
APOSPC3550-100GEA
24.8
EUR
APOSPC3550-100G
APOSPC3550-500G
4-Fluorbenzonitril 99%
4-Fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₄FN Molecular Weight: 121,11 g/mol Siedepunkt: 188 °C/750mmHg Schmelzpunkt: 35…37 °C Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001812 CAS-Nummer: 1194-02-1 EINECS: 214-784-9 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...