N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Boc-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
PC3551-25G PC3551-5G
APOSPC3551-25GEA 261 EUR
APOSPC3551-25G APOSPC3551-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079672
CAS-Nummer: 41153-30-4