4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
PC3552-25G PC3552-5G PC3552-100G
APOSPC3552-25GEA 55.1 EUR
APOSPC3552-25G APOSPC3552-5G APOSPC3552-100G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₄O₂S
Molecular Weight: 262.61 g/mol
Siedepunkt: 92 °C/0.8mmHg
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091001
CAS-Nummer: 1682-10-6
UN: 3265
ADR: 8 III