1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3554-10G PC3554-1G PC3554-5G
APOSPC3554-10GEA 288 EUR
APOSPC3554-10G APOSPC3554-1G APOSPC3554-5G
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride
Formel: C₁₁H₆ClF₃N₂O
Molecular Weight: 274,63 g/mol
Siedepunkt: 110 °C/0,2mmHg
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068139
CAS-Nummer: 175137-14-1
UN: 3261
ADR: 8,III