3-Fluor-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Fluoro-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenylboronic acid, (3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3556-1G PC3556-5G
APOSPC3556-1GEA 163 EUR
APOSPC3556-1G APOSPC3556-5G
3-Fluor-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₄
Molecular Weight: 227.0000 g/mol
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08689477
CAS-Nummer: 913835-59-3