1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyltrichlormethylether
Lieferant: Apollo Scientific
PC3557-5G PC3557-25G
APOSPC3557-5GEA 123 EUR
APOSPC3557-5G APOSPC3557-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyltrichlormethylether
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyltrichlormethylether
Formel: C₄HCl₃F₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094226
CAS-Nummer: 56860-83-4