4-Fluorbenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3570-1KG PC3570-250G PC3570-50G
APOSPC3570-1KGEA 321 EUR
APOSPC3570-1KG APOSPC3570-250G APOSPC3570-50G
4-Fluorbenzophenon 98%
4-Fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉FO
Molecular Weight: 200,21 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 45…49 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000352
CAS-Nummer: 345-83-5
EINECS: 206-463-7