4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3579-1G PC3579-5G
APOSPC3579-1GEA 136 EUR
APOSPC3579-1G APOSPC3579-5G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure 95%
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₇BFNO₃
Molecular Weight: 265.09 g/mol
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08436036
CAS-Nummer: 874289-11-9