α,α,α,2-Tetrafluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluorbenzotrifluorid, 1-Fluor-2-(trifluormethyl)benzol
PC3580-100G PC3580-500G PC3580-1KG PC3580-25G PC3580-5KG
APOSPC3580-100GEA 45.1 EUR
APOSPC3580-100G APOSPC3580-500G APOSPC3580-1KG APOSPC3580-25G APOSPC3580-5KG
α,α,α,2-Tetrafluortoluol 99%
α,α,α,2-Tetrafluortoluol
Formel: C₇H₄F₄
Siedepunkt: 114…115 °C/750mmHg
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000374
CAS-Nummer: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN: 1993
ADR: 3,II