Methyl-4-brom-3-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
PC3584-100G PC3584-25G PC3584-5G
APOSPC3584-100GEA 335 EUR
APOSPC3584-100G APOSPC3584-25G APOSPC3584-5G
Methyl-4-brom-3-fluorbenzoat 98%
Methyl-4-brom-3-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molecular Weight: 233.04 g/mol
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436044
CAS-Nummer: 849758-12-9