α,α,α,3-Tetrafluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluor-3-(trifluormethyl)benzol, 3-Fluorbenzotrifluorid
PC3590-100G
PC3590-250G
PC3590-1KG
PC3590-25G
APOSPC3590-100GEA
45.1
EUR
APOSPC3590-100G
APOSPC3590-250G
APOSPC3590-1KG
APOSPC3590-25G
α,α,α,3-Tetrafluortoluol 99%
α,α,α,3-Tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₄F₄ Molecular Weight: 164,1 g/mol Siedepunkt: 101…102 °C Dichte: 1,302 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000382 CAS-Nummer: 401-80-9 EINECS: 206-933-1 UN: 1993 ADR: 3,II |