2-Brom-4-fluor-6-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3591-1G PC3591-5G
APOSPC3591-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3591-1G APOSPC3591-5G
2-Brom-4-fluor-6-nitroanilin 97%
2-Brom-4-fluor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Molecular Weight: 235.01 g/mol
Schmelzpunkt: 74…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07779528
CAS-Nummer: 10472-88-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III