2-Fluor-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3596-1G PC3596-5G
APOSPC3596-1GEA 316 EUR
APOSPC3596-1G APOSPC3596-5G
2-Fluor-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure 98%
2-Fluor-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BFNO₄
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08436032
CAS-Nummer: 874289-58-4