α,α,α,4-Tetrafluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorbenzotrifluorid, 1-Fluor-4-(trifluormethyl)benzol
PC3600-100G PC3600-25G
APOSPC3600-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3600-100G APOSPC3600-25G
α,α,α,4-Tetrafluortoluol 99%
α,α,α,4-Tetrafluortoluol
Formel: C₇H₄F₄
Molecular Weight: 164.1 g/mol
Siedepunkt: 102…105 °C
Schmelzpunkt: –42…–41 °C
Dichte: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000399
CAS-Nummer: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
UN: 1993
ADR: 3 II