2-Fluor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-4-methylpyridine-5-boronic acid
PC3614-5G
APOSPC3614-5GEA 120 EUR
APOSPC3614-5G
2-Fluor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
2-Fluor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₇BFNO₂
Molecular Weight: 154,9400 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08741406
CAS-Nummer: 1072944-18-3