3-Fluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Fluorbenzoesäurechlorid, m-Fluorbenzoesäurechlorid, m-Fluorbenzoylchlorid
PC3620-100G
PC3620-25G
APOSPC3620-100GEA
48
EUR
APOSPC3620-100G
APOSPC3620-25G
3-Fluorbenzoylchlorid 98%
3-Fluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₄ClFO Molecular Weight: 158.56 g/mol Siedepunkt: 189 °C Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1.32 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000670 CAS-Nummer: 1711-07-5 EINECS: 216-977-3 UN: 3265 ADR: 8 II |