3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(4-Methoxy)benzyloxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC3626-1G PC3626-5G
APOSPC3626-1GEA 161 EUR
APOSPC3626-1G APOSPC3626-5G
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₅H₁₄BF₃O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689490
CAS-Nummer: 913835-77-5