5-(Trifluormethoxy)isatin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Trifluoromethoxy)indoline-2,3-dione
PC3629-5G
APOSPC3629-5GEA 66.7 EUR
APOSPC3629-5G
5-(Trifluormethoxy)isatin 97%
5-(Trifluormethoxy)isatin
Formel: C₉H₄F₃NO₃
Molecular Weight: 231,13 g/mol
Schmelzpunkt: 170…172 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00192524
CAS-Nummer: 169037-23-4