4-Fluorbenzoylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: p-Fluorbenzoylchlorid, p-Fluorbenzoesäurechlorid

PC3630-100G PC3630-1KG PC3630-500G
APOSPC3630-100GEA 26.1 EUR
APOSPC3630-100G APOSPC3630-1KG APOSPC3630-500G
4-Fluorbenzoylchlorid 98%
4-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158,56 g/mol
Siedepunkt: 82 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 44540 °C
Dichte: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000684
CAS-Nummer: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR