1-(4-Fluorbenzoyl)piperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3633-5G PC3633-100G PC3633-25G
APOSPC3633-5GEA 68.3 EUR
APOSPC3633-5G APOSPC3633-100G APOSPC3633-25G
1-(4-Fluorbenzoyl)piperidin 98%
1-(4-Fluorbenzoyl)piperidin
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174322
CAS-Nummer: 58547-67-4