3-(4-Fluorbenzoyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3635-100G PC3635-25G PC3635-500G
APOSPC3635-100GEA 151 EUR
APOSPC3635-100G APOSPC3635-25G APOSPC3635-500G
3-(4-Fluorbenzoyl)propionsäure 97%
3-(4-Fluorbenzoyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₉FO₃
Schmelzpunkt: 99…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002793
CAS-Nummer: 366-77-8
EINECS: 206-679-1