2-Fluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Fluorphenyl)methanol
PC3640-100G PC3640-25G
APOSPC3640-100GEA 49.3 EUR
APOSPC3640-100G APOSPC3640-25G
2-Fluorbenzylalkohol 97%
2-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126,13 g/mol
Siedepunkt: 97…101 °C/21mmHg
Dichte: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004601
CAS-Nummer: 446-51-5
EINECS: 207-170-7