3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Allyl-2-fluorobromobenzene
PC3642-1G
PC3642-5G
APOSPC3642-1GEA
239
EUR
APOSPC3642-1G
APOSPC3642-5G
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Formel:
C₉H₈BrF Molecular Weight: 215.07 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09801083 CAS-Nummer: 951888-38-3 |