4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC3648-1G PC3648-5G
APOSPC3648-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3648-1G APOSPC3648-5G
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂S
Molecular Weight: 228.617 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269080
CAS-Nummer: 16097-63-5