1-(5-Fluor-2-methylphenyl)pyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
PC3654-1G PC3654-5G
APOSPC3654-1GEA 132 EUR
APOSPC3654-1G APOSPC3654-5G
1-(5-Fluor-2-methylphenyl)pyrrolidin
1-(5-Fluor-2-methylphenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₄FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878397
CAS-Nummer: 1000339-32-1