2,3-Difluor-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3658-1G PC3658-5G PC3658-10G
APOSPC3658-1GEA 29 EUR
APOSPC3658-1G APOSPC3658-5G APOSPC3658-10G
2,3-Difluor-4-hydroxybenzonitril
2,3-Difluor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₃F₂NO
Molecular Weight: 155.1 g/mol
Schmelzpunkt: 145…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269596
CAS-Nummer: 126162-38-7