4-Fluorbenzylalkohol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Fluorophenyl)methanol
PC3660-100G
APOSPC3660-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3660-100G
4-Fluorbenzylalkohol 95+%
4-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126,13 g/mol
Siedepunkt: 209 °C/730mmHg
Schmelzpunkt: 23 °C
Dichte: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004651
CAS-Nummer: 459-56-3