4-Fluor-N-(4-methoxybenzyl)benzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC3661-1G PC3661-5G
APOSPC3661-1GEA 72.7 EUR
APOSPC3661-1G APOSPC3661-5G
4-Fluor-N-(4-methoxybenzyl)benzamid
4-Fluor-N-(4-methoxybenzyl)benzamid
Formel: C₁₅H₁₄FNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01359589
CAS-Nummer: 346725-04-0