7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3665-1G
APOSPC3665-1GEA
112
EUR
APOSPC3665-1G
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan 97%
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan
Formel:
C₈H₄BrFO Molecular Weight: 215,021 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09056780 CAS-Nummer: 253429-19-5 |