(4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-((5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)methanol, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]benzyl alcohol
PC3669-1G PC3669-5G
APOSPC3669-1GEA 149 EUR
APOSPC3669-1G APOSPC3669-5G
(4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Molecular Weight: 269,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10703546
CAS-Nummer: 1031929-04-0