2-Fluorbenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3670-25G
PC3670-100G
APOSPC3670-25GEA
68.3
EUR
APOSPC3670-25G
APOSPC3670-100G
2-Fluorbenzylamin 95%
2-Fluorbenzylamin
Formel:
C₇H₈FN Siedepunkt: 73…75 °C/13mmHg Dichte: 1,095 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008107 CAS-Nummer: 89-99-6 EINECS: 201-957-9 UN: 2735 ADR: 8,III |