4-Brom-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brom-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
PC3672-1G
PC3672-5G
PC3672-25G
APOSPC3672-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3672-1G
APOSPC3672-5G
APOSPC3672-25G
4-Brom-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₂BrF₃N₂ Molecular Weight: 214.97 g/mol Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04969230 CAS-Nummer: 19968-17-3 |