2,6-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3676-1G PC3676-5G
APOSPC3676-1GEA 74.2 EUR
APOSPC3676-1G APOSPC3676-5G
2,6-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
2,6-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Siedepunkt: 62…63 °C/9mmHg
Dichte: 0,805 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 104359-35-5