4,6-Difluorsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,4-Difluoro-6-hydroxybenzaldehyde
PC3686-1G PC3686-5G
APOSPC3686-1GEA 79.9 EUR
APOSPC3686-1G APOSPC3686-5G
4,6-Difluorsalicylaldehyd
4,6-Difluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701048
CAS-Nummer: 136516-64-8